Learn More
Aklomide, MedChemExpress
Description
Aklomide is used to fight disease, parasites and insects that infest poultry.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aklomide |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 3011-89-0 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H5ClN2O3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | 2-Chloro-4-nitrobenzamide |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (1246.39 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |