Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’activation AKT/ERK multi-espèces InstantOne™
Code produit 15580767
Change view
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15580767 96 dosages 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les ELISA InstantOne d’activation d’ATK / ERK contiennent des réactifs pour un total de 96 puits (48 puits de phospho-AKT / 48 puits de phospho-ERK)
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot
Code produit 15580767 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 858601411
Les ELISA InstantOne d’activation d’ATK / ERK contiennent des réactifs pour un total de 96 puits (48 puits de phospho-AKT / 48 puits de phospho-ERK)
Veuillez contacter le service technique pour obtenir un certificat d’authenticité spécifique par lot
Includes
  • Manuel d'utilisation
  • Plaque de dosage InstantOne™ – 96 puits (scellés)
  • Tampon de lyse cellulaire (5X)
  • Solution activatrice
  • Tampon de lavage (10x)
  • Réactif de capture d’anticorps phospho-AKT 1/2/3 (Ser437)
  • Réactif pour anticorps de détection phospho-AKT 1/2/3 (Ser437)
  • Réactif de capture d’anticorps phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)
  • Réactif de détection d’anticorps phospho-ERK 1/2 (Thr202/Tyr204, Thr185/Tyr187)
  • Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé)
  • Réactif de détection (substrat TMB)
  • Solution d’arrêt
  • Joint de plaques
InstantOne ELISA
Le test ELISA InstantOne™ est spécialement conçu pour la mesure précise de l’ERK 1/2 et de l’AKT 1/2/3 phosphorylé humain, de souris et de hamster dans les lysats cellulaires. La détection de l’ERK 1/2 et de l’AKT 1/2/3 de rat est également attendue. Le kit ELISA InstantOne™ permet une analyse rapide des échantillons en une heure environ. Tous les réactifs utilisés dans un sandwich ELISA traditionnel sont ajoutés en solution à une plaque suivie d’une étape de lavage et d’une détection avec le substrat colorimétrique TMB.
La kinase régulée par signal extracellulaire (ERK) est le membre fondateur et un composant clé de la voie de la protéine kinase activée par des agents mitogènes (MAPK) classique. ERK1 (p44, MAPK3) et ERK2 (p42, MAPK2) sont tous deux activés via la voie MAPK/ERK, qui est en aval de divers types de récepteurs Tyrosine (RTK) ou GPCRs. MEK, une Ser/Thr et Tyr kinase, active ERK par phosphorylation de ses motifs TxY, à savoir Thr202/Tyr204 et Thr185/Tyr187 d’ERK1 et ERK2, respectivement. Une fois activé, le ERK phosphoryle une variété de protéines qui régulent les processus cellulaires tels que la division, la prolifération, la survie, la différenciation, l’apoptose, la motilité et le métabolisme des cellules. L’AKT, qui existe sous forme des isoformes multiples, est l’une des principales kinases activées par le phosphoinositide 3-kinase (PI3K). L’activation du PI3K entraîne la génération de phosphatidylinositol (3,4,5)-triphosphate (PIP3). Ces deuxièmes messagers lipidiques se lient au domaine d’homologie à la pleckstrine de l’AKT pour favoriser sa translocation à la membrane plasmique en vue de son activation par phosphorylation à Thr308 et Ser473 par PDK1 et au complexe mTOR TORC2, respectivement. La phosphorylation sur ces deux sites est nécessaire pour une activation complète de l’activité Ser/Thr kinase de l’AKT. AKT phosphoryle sur 50 substrats connus, y compris GSK3, AS160, PRAS40, TSC1, SDC2, Raf-1, Bad, la famille de facteurs de transcription FOXO et PFK2. En raison de son rôle critique établi dans de nombreux processus biologiques, l’AKT est une cible fréquente du développement de médicaments liés à l’oncologie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P27361,P28482,P31749,P31751,Q9Y243
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Lysats cellulaires
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 10000, 207, 208, 5594, 5595
Symbole de gène(s) AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,ERK,ERK-2,ERK2,ERT1,MAPK2,P42MAPK,PRKM1,PRKM2,p38,p40,p41,p41mapk,p42-MAPK,ERK-1,ERK1,ERT2,HS44KDAP,HUMKER1A,P44ERK1,P44MAPK,PRKM3,p44-ERK1,p44-MAPK
Contenus des kits Anticorps de capture, Réactif pour anticorps de détection, Plaque d’analyse InstantOne™, Tampon de lyse cellulaire, Solution activatrice, Tampon de lavage (10x), Réactif de substrat (TMB), Solution d’arrêt, Lysat de cellules témoins positives (lyophilisé), Scellage des plaques
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Lysat cellulaire, 20 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme PKB, RAC-Pk.-alpha / p44/p42, MAPK3/MAPK2
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 1 h 10 min
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche