Learn More
Cytiva Kit de tubulures pour colonne ÄKTA™ pilot
Code produit 11350062 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11350062 2,9 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11350062 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18116768
En stock
Conception hygiénique pour éviter les fuites. Le kit de tubulure pour colonne Cytiva ÄKTA™ Pilot comprend des connecteurs de 5/16 po, des joints, des joints toriques et des tubulures S8 pour une utilisation dans la soupape de colonne du système de chromatographie ÄKTA™ Pilot.
  • Composants USP de classe VI
  • Extrémités des tubes moulées préfabriquées et joints toriques pour éviter les fuites
  • Composants du kit :
    • 1 x M6 femelle de 0,3125 in Connecteur MA, PEEK
    • 2 x M6 femelles de 0,3125 in Connecteur FE, PEEK
    • 2 x TC de 0,3125 in Connecteur FE, PEEK
    • 1 joint TC 25/4, PFR-91
    • 2 tubulures AKTA Pilot S8, ETFE
    • Joints toriques, 3*1, PFR-91
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion 5/16 po mâle, 5/16 po femelle, 25 mm TC
À utiliser avec (équipement) ÄKTA Pilot
Matériau PEEK (connecteurs), PFR-91 (joints, joints toriques), ETFE (tubulures)
Quantité 1 kit
Diamètre (impériale) interne 0,11 in
Diamètre (impériale) externe 3/16 po
Diamètre (métrique) interne 2,9 mm
Diamètre (métrique) externe 4,76 mm