Learn More
Cytiva Support de colonne courte Akta
Code produit 11300242 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
26 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
11300242 26 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11300242 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111317
En stock
Spécification
Type Support de colonne
Poids (métrique) 0,06 kg
Description Support de colonne courte, pour colonnes au D.I. de 26 mm
Diamètre (métrique) interne 26 mm
Quantité Taille de boîte complète
À utiliser avec (équipement) Classic ÄKTA