Description
Le kit contient les composants et logiciels nécessaires pour réduire la contre-pression dans le système et ainsi permettre d’obtenir des débits plus élevés. Cette configuration est adaptée à l’exécution de colonnes plus grandes et à l’augmentation de la capacité de production.
- Débit plus élevé : 200 ml/min
- Contre-pression plus faible : < 0,6 MPa
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Augmentation du débit tout en réduisant la contre-pression |
| À utiliser avec (équipement) | Système ÄKTA explorer 100, tout particulièrement avec des colonnes plus grandes |
| Pression max. | <0,6 MPa |
| Volume (métrique) | Débit maxi : 200 ml/min. |
| Comprend | Comprend des connecteurs, des tubulures, des ferrules et des outils de base |
| Quantité | 1 kit |