Learn More
Ebro Electronic™ Ensemble de piles AL 104
Code produit 11341583
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
EBI 10, EBI 100
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11341583 EBI 10, EBI 100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11341583 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 11000118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.15€
    176.00€ / 1 pièces
    Économisez 8.15€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Pour EBI 12 + EBI 16, composé de 3 batteries
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Pile au lithium
Type de batterie SL-550
Modèle AL 104
Matériau Chlorure de thionyle de lithium
À utiliser avec (équipement) EBI 10, EBI 100
Tension 3.6 V
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.