Learn More
Tube isolant AI-23, ouvert aux deux extrémités (paroi fine), dia. ext. : 2,7 mm, dia. int. de : 1,7mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
300mm
400mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363897 200 mm 200mm
11353897 100 mm 100mm
11343897 300 mm 300mm
15401197 400 mm 400mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11363897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031492.DR
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Insulating Tube
Note relative au nom Both ends open (Thin Wall)
Quantité 200 mm