Learn More
Tige ronde solide Al-23, Dia. : 0,6mm, Thermo Scientific™
Code produit 11323038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
100mm
200mm
300mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323038 100 mm 100mm
11333038 200 mm 200mm
11343038 300 mm 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032921.DM
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Solid Round Rod
Quantité 100 mm