Learn More
Tube AI-24, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 60 mm, dia. int. de : 50mm, Thermo Scientific™
Code produit 11364137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
200 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Conditionnement:
1000mm
100mm
200mm
300mm
600mm
800mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364137 600 mm 600mm
11304137 100 mm 100mm
11314137 200 mm 200mm
11354137 300 mm 300mm
11324137 800 mm 800mm
11344137 1000 mm 1000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11364137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031609.EH
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-24 Tube
Note relative au nom Both ends open
Quantité 600 mm