Learn More
Aqualytic™ SPECTROPHOTOMETRE AL800 Gamme spectrale 330 à 900 nm, bande passante 10 n
Marque: Aqualytic™ 4712000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spectrophotomètre AL800• Idéal pour de nombreuses applications municipales ou industrielles courantes
• + de 80 tests en mémoire
• Mise à jour via internet
• Mémoire 1000 mesures
• Logiciel multilingues: français, allemand, anglais, espagnol et italien
• Convivial
• Clavier avec touches sensitives
• Ecran LCD rétro-éclairé bleu 60 x 40mm avec affichage des mesures et des spectres
• Menu intuitif multi-lingues: français, allemand, anglais, espagnol et italien
• Utilisation simplifiée
• Plus de 80 méthodes enregistrées pour les mesures sur eau potable, de surface, piscine ou de rejets
• Mise à jour des méthodes via internet
• Sélection automatique de la longueur d'onde
• Correction automatique du blanc
• Fonction minuterie pour mesure automatique après temps de réaction
• Lecture directe en mg/L,mmol/l ouμmol/l
• Accepte les cuvettes rondes φ 16 ou φ 24mm et les cuves TO 10, 20 et 50mm sans adaptateur
• Fonctions
• Balayage de spectre entre 330 et 900nm pour identification rapide des pics d'absorbance
• Possibilité de programmer 14 méthodes personnelles à partir de couples concentration/absorbance
• Conforme ISO et BPL
• Mémoire 1000 mesures horodatées avec numéro d'indentification et méthode utilisée
• Port RS232 pour transfert des données sur imprimante ou PC
• Sortie analogique 12V/2,5 A pour enregistreur
• Maintenance réduite
• Autodiagnostic à chaque démarrage avec ajustement de longueur d'onde si nécessaire
• Remplacement de la lampe sans outils
• Spectrophotomètre AL800