Learn More
Alachlore-d13 (2,6-diéthylphényl-d13), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alachlor-d13 |
| CAS | 1015856-63-9 |
| Formule moléculaire | C14 2H13 H7 Cl N O2 |
| Quantité | 0.01 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8 H,4-5,9-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c(N(COC)C(=O)CCl)c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 2-chloro-N-(méthoxyméthyl)-N-[3,4,5-trideutéro-2,6-bis(1,1,2,2,2-pentadénométhyle)phényl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 282.85 |
| Poids de la formule | 282.1999 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |