Learn More
Alagebrium chloride, MedChemExpress
Code produit 16480996
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480996 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16480996 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY106024B
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
MedChemExpress Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Alagebrium chloride (ALT711) is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alagebrium chloride
Forme physique Solid
CAS 341028-37-3
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H14ClNOS
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme ALT711
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (186.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (93.36 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C[N+]2=CSC(C)=C2C.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 267.77
Poids de la formule 267.77
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research