Learn More
Chlorure d'alagebrium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alagebrium Chloride |
| CAS | 341028-37-3 |
| Formule moléculaire | C13H14ClNOS |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-] |
| Nom IUPAC | 2-(4,5-diméthyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl)-1-phényléthanone ;chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.77 |
| Poids de la formule | 267.0485 |