Learn More
Chlorure d'alagebrium, TRC
Code produit 30314672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30314672 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30314672 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA4704055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Alagebrium Chloride
CAS 341028-37-3
Formule moléculaire C13H14ClNOS
Quantité 5 g
Synonyme 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazol-3-ium Chloride, ALT 711
Formule InChI InChI=1S/C13H14NOS.ClH/c1-10-11(2)16-9-14(10)8-13(15)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,9H,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES CC1=C(C)SC=[N+]1CC(=O)C2=CC=CC=C2.[Cl-]
Nom IUPAC 2-(4,5-diméthyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl)-1-phényléthanone ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 267.77
Poids de la formule 267.0485