Learn More
Thermo Scientific™ Colorant alamarBlue™
Code produit 15549604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15549604 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15549604 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur Y00025
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de réaliser trois tests avec un seul colorant, notamment la détermination de la croissance cellulaire, la cytotoxicité in vitro et les tests de cytokines.
L’alamarBlue Thermo Scientific™ offre une sensibilité et une polyvalence inégalées, permettant de réaliser trois tests avec un seul colorant, notamment la détermination de la croissance cellulaire, la cytotoxicité in vitro et les tests de cytokines.
alamarBlue, un produit à base de résazurine dont le temps d’incubation est prolongé, est stable jusqu’à 5 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Colorant indicateur alamarBlue
Type de produit Colorant indicateur
Quantité 25 ml