Learn More
Invitrogen™ Réactif de viabilité cellulaire HS alamarBlue™
Code produit 16030792
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
25 ml
100 mL
100 ml
Pureté ou qualité:
HS purifié
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
100mL
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Pureté ou qualité unitSize
16030792 25 ml HS purifié 25mL
10161053 25 ml Étalon 1 pièce
10099022 100 mL Étalon 100mL
16040792 100 ml HS purifié 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Code produit 16030792 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A50100
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Le réactif de viabilité cellulaire HS alamarBlue™ est une solution à base de résazurine prête à l’emploi qui fonctionne comme un indicateur de santé cellulaire en ayant recours à la puissance de réduction des cellules vivantes pour effectuer une mesure quantitative de la viabilité.
alamarBlue and alamarBlue HS cell viability reagents are ready-to-use, non-toxic, solutions based on resazurin. These reagents function as cell health indicators, enabling quantitative measurement of cell viability and proliferation using absorbance- or fluorescence-based microplate readers. alamarBlue uses the natural reducing power of living cells to convert resazurin to fluorescent resorufin. alamarBlue HS (High Sensitivity) Cell Viability Reagent is an improved version of alamarBlue that retains all the key alamarBlue reagent characteristics, but also provides increased sensitivity.
En entrant dans les cellules vivantes, la résazurine est réduite à la résorufine, un composé de couleur rouge et très fluorescent. La fluorescence de fond élevée provoquée par divers contaminants réduit les performances des réactifs à base de résazurine. Afin d’améliorer les performances, un procédé de purification innovant a été mis au point pour éliminer ces contaminants. Cette résazurine hautement purifiée et non toxique a été utilisée dans la formulation standard alamarBlue, créant ainsi le réactif de viabilité cellulaire multicomposant alamarBlue HS. Les changements de viabilité peuvent être facilement détectés à l’aide d’un lecteur de plaques à base d’absorbance ou de fluorescence. Le réactif de viabilité cellulaire alamarBlue HS a une large applicabilité et peut être utilisé avec diverses lignées cellulaires humaines et animales, des bactéries, des plantes et des champignons.
Les caractéristiques du réactif de viabilité cellulaire alamarBlue™ HS comprennent :
  • L’élimination des contaminants de la résazurine— montre une réduction >50 % de la fluorescence de fond
  • Le rapport signal-bruit a augmenté de >100 %— donne une grande fenêtre de signal de dosage
  • Réactif très sensible avec une réaction linéaire—détecte une quantité aussi faible que 20 cellules par puits
  • Format pratique d’ajout-lecture—sans mélange, sans lavage, sans lyse cellulaire et compatible avec les instruments à fluorescence ou à absorbance
  • Mesure la viabilité à partir de nombreux types de cellules différents—y compris les cellules de mammifères, les bactéries, les plantes et les champignons
La mesure des changements de la prolifération cellulaire est une méthode fondamentale pour apprécier la santé des cellules, déterminer la génotoxicité et évaluer les médicaments anticancéreux. La santé cellulaire peut être surveillée en détectant les changements de plusieurs indicateurs clés, notamment les changements dans l’intégrité de la membrane plasmique, la synthèse d’ADN, le contenu en ADN, l’activité enzymatique, la présence d’ATP et l’environnement réducteur des cellules.
Le suivi des changements apportés à l’environnement de réduction cellulaire ou à l’activité métabolique à l’aide de réactifs à base de résazurine est un indicateur fiable et bien établi de la viabilité ou de la mort des cellules. En entrant dans les cellules vivantes, l’environnement réducteur réduit la résazurine à la résorufine, un composé de couleur rouge et très fluorescent. Les cellules viables convertissent continuellement la résazurine en résorufine, augmentant ainsi la fluorescence globale du milieu entourant les cellules. En outre, la conversion de la résazurine en résorufine entraîne un changement de couleur prononcé, de sorte que la viabilité cellulaire peut également être détectée à l’aide de lecteurs de plaques à absorbance.
En raison des procédés de synthèse et de fabrication, tous les réactifs à base de résazurine contiennent une quantité détectable de contamination par résorufine. La quantité de contamination peut varier considérablement entre les sources du matériau et les conditions de fabrication, ce qui contribue à des différences dans la fluorescence de fond détectable. Plus important encore, la résorufine contaminante réduit le rapport signal/fond et la plage dynamique du dosage. Un procédé innovant a été développé pour éliminer la résorufine contaminante afin d’obtenir la résazurine hautement pure utilisée dans le réactif de viabilité cellulaire alamarBlue HS.
Le réactif de viabilité cellulaire alamarBlue HS est un réactif d’ajout-lecture et non toxique complet qui ne nécessite pas de lyse cellulaire. La résazurine hautement purifiée utilisée pour le réactif alamarBlue HS entraîne une diminution de plus de >50 % de la fluorescence de fond et une augmentation de plus de >100 % du rapport signal/fond. Étant donné qu’aucune lyse n’est nécessaire, la solution diluée alamarBlue HS peut être retirée et remplacée par un milieu de croissance complet pour poursuivre la culture des cellules. Similaire au réactif alamarBlue, le réactif alamarBlue HS affiche une fenêtre de temps de détection de viabilité prolongée pour une grande variété d’organismes et peut donc être utilisé avec diverses lignées cellulaires humaines et animales, des bactéries, des plantes et des champignons, entraînant ainsi une mesure quantitative de la viabilité et de la prolifération cellulaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Perméable aux cellules
Type de cellule Cellules mammifères, cellules eucaryotes, bactéries, cellules fongiques
Couleur Bleu
Concentration 10X
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.
Description Réactif de viabilité cellulaire HS alamarBlue™
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques, Spectrophotomètre, Lecteur HTS
Type de produit Réactif de viabilité cellulaire
Type de colorant Résorufine
Emission 590 nm
Excitation Wavelength Range 560 nm
Forme Liquide
Format Plaque à 96 puits, plaque à 384 puits, cuves
Gamme de produits alamarBlue
Pureté ou qualité HS purifié
Quantité 25 ml
Conditions d’expédition Glace