Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alamethicin |
| Type | Alaméthicine |
| Forme physique | Poudre |
| CAS | 59588-86-2 |
| Couleur | Brun clair |
| Quantité | 5 mg |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥50 % |
| Formule moléculaire | C92H150N22O25 |
| Synonyme | U-22324 Antibiotic |
| Clé InChI | LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Alamethicin
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Alamethicin