Learn More
Alanine-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alanine-d4 |
| CAS | 53795-92-9 |
| Formule moléculaire | C3 D4 H3 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | DL-Alanine-2,3,3,3-d4, DL-Alanine-d4, (R,S)-Alanine-d4, (±)-2-Aminopropionic Acid-d4, (±)-Alanine-d4, DL-Ala-d4, DL-α-Alanine-d4, DL-α-Aminopropionic Acid-d4, NSC 7602-d4, dl-2-Aminopropanoic Acid-d4, dl-Alanine-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-2,3,3,3-tétradeutéropropanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 93.12 |
| Poids de la formule | 93.0728 |