Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de β-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10663193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10663193 5 g Flacon en verre -
10591892 25 g Flacon en verre 25g
10175683 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10663193 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3196-73-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3196-73-4
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Numéro MDL MFCD00039060
Clé InChI XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-aminopropionate hydrochloride, methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine methyl ester hydrochloride, beta-alanine methyl ester hcl, h-beta-ala-ome.hcl, h-, a-ala-ome.hcl, h-beta-ala-ome hydrochloride, b-alanine methyl ester hydrochloride, 3-aminopropanoic acid methyl ester hydrochloride, 3-aminopropionic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 2734767
Nom IUPAC Méthyl3-aminopropanoate ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Alanine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 103.0°C to 105.0°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2CH2CH2COOCH3·HCl
Beilstein 04, IV, 2527
Quantité 5 g
Poids de la formule 139.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline