Learn More
MedChemExpress Alantolactone
Code produit 16431278
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431278 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431278 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0038
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 232.32 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Type de produit Natural Products
Pureté 99.15%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Synonyme (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Cible STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad
Quantité 5 mg