Learn More
MedChemExpress Alantolactone
Code produit 16454737
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16454737 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16454737 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0038
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Alantolactone is a selective STAT3 inhibitor, with potent anticancer activity. Alantolactone induces apoptosis in cancer.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 232.32 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 546-43-0
Type de produit Natural Products
Pureté 99.15%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (430.44 mM)
Synonyme (+)-Alantolactone∣ Alant camphor∣ Inula camphor
Cible STAT∣Apoptosis∣TGF-beta/Smad