Learn More
Alantolactone, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18014452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18014452 10 mg 10mg
18004782 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18014452 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4490/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Antiproliferative; induces activin/Smad3 signaling
Sesquiterpene lactone. Induces activin/SMAD3 signaling and disrupts Cripto-1/activin receptor type II A interaction. Displays antiproliferative activity in human colon adenocarcinoma HCT-8 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-43-0
Formule moléculaire C15H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.32
Numéro MDL MFCD00274568
Clé InChI PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N
Synonyme alantolactone, helenine, eupatal, alant camphor, inula camphor, helenin, elecampane camphor, unii-m7gsn5q1m6, m7gsn5q1m6, 3ar,5s,8ar,9ar-5,8a-dimethyl-3-methylidene-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydronaphtho 2,3-b furan-2 3h-one
CID PubChem 72724
ChEBI CHEBI:2540
Nom IUPAC (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimethyl-3-methylidene-2H,3H,3aH,5H,6H,7H,8H,8aH,9H,9aH-naphtho[2,3-b]furan-2-one
SMILES C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau Alantolactone
Quantité 10 mg
Poids de la formule 232.32
Pourcentage de pureté >98%