Learn More
Alantolactone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alantolactone |
| CAS | 546-43-0 |
| Formule moléculaire | C15 H20 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, (3aR,5S,8aR,9aR)-, 4αH-Eudesma-5,11(13)-dien-12-oic acid, 8β-hydroxy-, γ-lactone (8CI), Alantolactone (6CI), Helenin (7CI), Naphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, 3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylene-, [3aR-(3aα,5β,8aβ,9aα)]-, (+)-Alantolactone, (3aR,5S,8aR,9aR)-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-Octahydro-5,8a-dimethyl-3-methylenenaphtho[2,3-b]furan-2(3H)-one, Alant camphor, Elecampane camphor, Eupatal, Inula camphor, NSC 333843, NSC 93131 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H20O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h7,9,11,13H,2,4-6,8H2,1,3H3/t9-,11+,13+,15+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12 |
| Nom IUPAC | (3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-diméthyl-3-méthylidène-5,6,7,8,9,9a-hexhydro-3aH-benzo[f][1]benzofuran-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.32 |
| Poids de la formule | 232.1463 |