Learn More
Albaconazole, TRC
Code produit 17968804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17968804 2.5 mg 2.50mg
17937184 5 mg 5mg
17977834 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17968804 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5114502.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187949-02-6
Formule moléculaire C20 H16 Cl F2 N5 O2
Poids moléculaire (g/mol) 431.82
Nom IUPAC 7-chloro-3-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorophényl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]quinazoline-4-one
SMILES C[C@@H](N1C=Nc2cc(Cl)ccc2C1=O)[C@](O)(Cn3cncn3)c4ccc(F)cc4F
Spécification
Nom chimique ou matériau Albaconazole
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H16ClF2N5O2/c1-12(28-11-25-18-6-13(21)2-4-15(18)19(28)29)20(30,8-27-10-24-9-26-27)16-5-3-14(22)7-17(16)23/h2-7,9-12,30H,8H2,1H3/t12-,20-/m1/s1
Poids de la formule 431.0961