Learn More
Albaconazole, TRC
Code produit 17977834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17977834 1 mg 1mg
17968804 2.5 mg 2.50mg
17937184 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17977834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5114501MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187949-02-6
Formule moléculaire C20 H16 Cl F2 N5 O2
Poids moléculaire (g/mol) 431.82
Nom IUPAC 7-chloro-3-[(2R,3R)-3-(2,4-difluorophényl)-3-hydroxy-4-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]quinazoline-4-one
SMILES C[C@@H](N1C=Nc2cc(Cl)ccc2C1=O)[C@](O)(Cn3cncn3)c4ccc(F)cc4F
Spécification
Nom chimique ou matériau Albaconazole
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H16ClF2N5O2/c1-12(28-11-25-18-6-13(21)2-4-15(18)19(28)29)20(30,8-27-10-24-9-26-27)16-5-3-14(22)7-17(16)23/h2-7,9-12,30H,8H2,1H3/t12-,20-/m1/s1
Poids de la formule 431.0961