Learn More
Albendazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435680 100 g 100g
11415680 10 g 10g
11425680 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435680 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25925.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54965-21-8 | C12H15N3O2S | 265.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54965-21-8
Formule moléculaire C12H15N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 265.33
Numéro MDL MFCD00083232
Clé InChI HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme albendazole, albenza, eskazole, valbazen, zentel, albendazol, proftril, albendazolum, bilutac, zental
CID PubChem 2082
ChEBI CHEBI:16664
Nom IUPAC méthyl N-(6-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCSC1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole
Point de fusion 208°C to 210°C
Quantité 100 g
Merck Index 14,210
Poids de la formule 265.34
Pourcentage de pureté ≥98%