Learn More
Sulfone d’albendazole, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25917.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’albendazole est actuellement utilisé pour le traitement chimiothérapeutique de l’AE. Le sulfone d’albendazole est utilisé comme agent scolicidal sur les kystes hydatides (in vitro).
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol.
Remarques
Stock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Point de fusion 290°C to 292°C
Formule moléculaire C12H15N3O4S
Numéro MDL MFCD00600775
Quantité 1 g
Synonyme albendazole sulfone, unii-1uic88380g, methyl 5-propylsulfonyl 2-benzimidazolecarbamate, methyl 5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, methyl-5-propylsulfonyl-1h-benzimidazol-2-yl carbamate, 5-propylsulfonyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, methyl 6-propylsulfonyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, methyl n-5-propane-1-sulfonyl-1h-1,3-benzodiazol-2-yl carbamate, 2-benzimidazolecarbamic acid, 5-propylsulfonyl-, methyl ester
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,and methanol.
Clé InChI CLSJYOLYMZNKJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCS(=O)(=O)C1=CC=C2N=C(NC(=O)OC)NC2=C1
Nom IUPAC N-(6-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 297.33
CID PubChem 53174
ChEBI CHEBI:80620
Poids de la formule 297.33
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Albendazole sulfone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Albendazole sulfone