Learn More
Albendazole Sulfone, TRC
Code produit 17993465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993465 5 mg 5mg
17914595 25 mg 25mg
17932335 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5116155MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75184-71-3
Formule moléculaire C12 H15 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 297.33
Synonyme Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Albendazole sulfone, Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Nom IUPAC méthyle N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole sulfone
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Poids de la formule 297.0783