Learn More
Gibco™ BSA riche en lipides AlbuMAX™ I
Code produit 11530376 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11530376 25 g 25g
10114672 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11530376 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11020021
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
BSA riche en lipides AlbuMAX™ I
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture (1). It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 0.1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Type de produit BSA
Gamme de produits AlbuMAX, Gibco
Quantité 25 g