Learn More
Gibco™ ASB riche en lipides AlbuMAX™ II
Code produit 11560376 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11560376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11560376 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11021037
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ASB riche en lipides AlbuMAX™ II
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture (1). It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 0.1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Type de produit BSA
Gamme de produits AlbuMAX, Gibco
Quantité 100 g