Learn More
Gibco™ AlbuMax II Lipid Rich BSA
Code produit 10624053 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10624053 1 kg 1kg
31781125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10624053 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11021045
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤1.0%. Lyophilized powder.
This is a lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kg
Type de produit BSA
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits AlbuMAX, Gibco
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.