Learn More
Albumine, œuf, poudre, purifiée, J.T. Baker™
Code produit 15577834 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15577834 500 g Flacon poly 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15577834 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 044001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 9006-50-2
Formule moléculaire C6H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.14
Clé InChI QCVGEOXPDFCNHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tridodeoylamine
CID PubChem 25022239
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidine-3-carboxamide
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)O1)C(=O)N)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Albumin, Egg
Conditionnement Flacon poly
Quantité 500 g
Qualité Purifié(e)
Forme physique Poudre