Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’albumine humaine
Code produit 15444893
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15444893 96 dosages 1 kit
17195339 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444893 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHALB
ELISA
The Human Albumin (Hu ALB) ELISA quantitates Hu ALB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ALB. Principle of the method The Human ALB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’albumine est une protéine monomérique soluble dont le poids moléculaire est d’environ 65 à 67 kDa, qui comprend environ la moitié de la protéine sérique dans le sang. L’albumine sérique humaine (HAS) est la protéine la plus abondante dans le plasma sanguin humain et a une demi-vie sérique d’environ 20 jours. L’albumine agit principalement comme protéine porteuse des stéroïdes, des acides gras et des hormones thyroïdiennes et joue un rôle dans la stabilisation du volume du liquide extracellulaire. L’albumine est une protéine sérique globulaire non glycosylée synthétisée dans le foie sous forme de pré-pro-albumine dont le peptide à extrémité N-terminal est retiré avant que la protéine naissante ne soit libérée du produit brut de l’albumine sécrétée. L’albumine sérique a une bonne capacité de liaison pour l’eau, le Ca(2+), le Na(+), le K(+), les acides gras, les hormones, la bilirubine et les médicaments. La fonction principale de l’albumine est la régulation de la pression colloïde osmotique dans le sang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P02768
Plage de dosage 4,915-1200 ng/ml
Sensibilité du dosage 6 ng/ml
Plage d’étalonnage 60 pg/ml à 12,000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cet anticorps de la paire ELISA détecte l’albumine humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 213
Symbole de gène(s) HSA,PRO0883,PRO0903,PRO1341
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Autre domaine de recherche
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme GIG20, ANALBA, FDAH, PRO0883, PRO0903, PRO1341
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min