Learn More
Cytiva Depletion SpinTrap pour albumine et IgG
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Albumin ou IgG Depletion SpinTrap est une colonne préconditionnée pour la déplétion de l’albumine et de l’IgG à partir du sérum ou du plasma humains.
- Depletion SpinTrap pour albumine et IgG prend en charge des volumes d’échantillons plus petits (∼50 μl) à l’aide d’une centrifugeuse de paillasse.
- Les colonnes sont préconditionnées avec des milieux à base de Sepharose haute performance avec une affinité pour l’albumine sérique humaine (HSA) et l’IgG.
- Capacité de déplétion importante, élimine > 95 % de HSA et > 90 % d’IgG, avec une reproductibilité élevée.
- Procédure simple et rapide.
- L’élimination de l’albumine et de l’IgG permet d’inclure une charge plus élevée de protéines moins abondantes dans l’analyse et la détection d’un plus grand nombre de protéines.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7 mm |
| Débit | <4 ml/min |
| Type de ligand | Fragment G de protéine recombinante et HAS de liaison de protéine recombinante |
| Granulométrie | 34 μm |
| pH | 3 à 9 |
| Volume (métrique) | 370 μl |
| “End-capped” | No |
| Type | Déplétion de l’albumine et des IgG |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Albumin & IgG Depletion SpinTrap
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol