Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumine Bovine/Fraction V, pour la biochimie, pH 7,0
Code produit 10450141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10450141 100 g 100g
10013260 10 g 10g
10053863 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10450141 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 268131000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
L’albumine, sérum bovin (BSA), numéro CAS 9048-46-8, est une petite biomolécule stable dérivée du sang bovin, avec de larges applications dans les études de biochimie, d’immunochimie, de pharmacocinétique et de culture cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’albumine, le sérum bovin (BSA) est disponible sous forme de poudre lyophilisée sans protéase pouvant être stockée de façon stable entre 2 et 8°C
  • Il est composé de 583 résidus d’acides aminés et a un poids moléculaire de 66,5 kDa
Applications
  • Le BSA est utilisé comme étalon protéique dans les dosages quantitatifs, tels que le dosage protéique Bradford
  • Il est utilisé pour stabiliser les enzymes dans les digestions par des enzymes de restriction dans les expériences de biologie moléculaire
  • Il s’agit d’un agent de blocage dans les immunotransferts, augmentant ainsi les rapports signal-bruit en réduisant les réactions immunochimiques non spécifiques
  • Le BSA est un agent nutritif utilisé comme supplément dans les milieux de cultures cellulaire et microbienne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9048-46-8
Numéro MDL MFCD00145743
Spécification
Nom chimique ou matériau Albumine Bovine/Fraction V
Couleur Beige / jaune
Plage de pourcentage du dosage 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Forme physique Poudre