Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albumine Bovine/Fraction V, pour la biochimie, pH 7,0
Code produit 10257123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10257123 500 g Flacon en verre 500g
10023060 10 g Bouteille en plastique 10g
10174520 100 g Bouteille en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10257123 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 240405000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
L’albumine bovine / fraction V, nº CAS 9048-46-8, également connue sous le nom d’albumine sérique bovine (BSA), est une protéine d’albumine sérique dérivée des bœufs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’albumine bovine / fraction V est une protéine d’albumine sérique couramment utilisée dans les expériences de laboratoire, notamment le dosage immuno-enzymatique (ELISA), les immunotransferts et l’histochimie immunitaire ou la fluorescence immunitaire
Applications
  • L’albumine bovine / fraction V affiche l’activité de blocage principalement lorsque des anticorps sensibles à la caséine, y compris des anticorps spécifiques au phospho, sont utilisés
  • Dans les approches génétiques, ce composé peut être utilisé pour augmenter les rendements des réactions en chaîne de la polymérase (PCR) à partir de modèles de faible pureté
  • Ce composé est utile pour stabiliser les enzymes pendant le stockage et aussi pour les réactions enzymatiques où l’absence de nucléases est cruciale
  • Dans les cultures in vitro, l’albumine bovine / fraction V a été appliquée comme élément nutritif dans les cultures cellulaires et microbiennes, en particulier lorsque des milieux exempts de sérum sont utilisés
  • Elle est couramment utilisée comme étalon protéique pour obtenir des courbes d’étalonnage pour plusieurs expériences de laboratoire
  • L’albumine bovine / fraction V est une petite protéine couramment utilisée dans l’immunohistochimie pour bloquer les régions non spécifiques.La liaison de ce composé aux sites de liaison non spécifiques augmente la probabilité que les anticorps ne se lient qu’à la région d’intérêt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9048-46-8
Numéro MDL MFCD00145743
Spécification
Nom chimique ou matériau Albumine Bovine/Fraction V
Couleur Beige / jaune
Plage de pourcentage du dosage 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22 ]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis])
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Forme physique Poudre