Description
- Contribuez à prévenir la propagation des infections - ce désinfectant pour les mains est entièrement virucide et conforme aux normes EN1500, EN12791 et EN14476.
- Notre désinfectant est testé dermatologiquement et ne laisse aucun résidu collant.
- Contribuez à une meilleure hygiène : ce flacon de recharge scellé est doté d’une pompe à usage unique afin de réduire les risques de contamination croisée.
- Réduisez les déchets grâce à une bouteille rechargeable qui se replie sur elle-même lorsqu'elle est vide.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant pour les mains |
| Couleur | Transparent |
| Forme | Liquide |
| Ingrédients actifs | Alcool |
| Certifications/Conformité | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN1500, EN12791, EN14476 |
| Jetable | Usage limité |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 6/Pk. |
| Volume (métrique) | 1 L |