Learn More
Tork Recharge de gel hydroalcoolique pour système S4
Code produit 30243863 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Gel
Liquide
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
30243863 Gel 6 pièces
30243831 Liquide 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243863 Fournisseur Tork Code fournisseur 424103
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Tork Le gel hydroalcoolique est un désinfectant pour les mains efficace contenant 80 % d'alcool dénaturé.
  • Contribuez à prévenir la propagation des infections - ce désinfectant pour les mains est entièrement virucide et conforme aux normes EN1500, EN12791 et EN14476.
  • Notre désinfectant est testé dermatologiquement et ne laisse aucun résidu collant.
  • Contribuez à une meilleure hygiène : ce flacon de recharge scellé est doté d’une pompe à usage unique afin de réduire les risques de contamination croisée.
  • Réduisez les déchets grâce à une bouteille rechargeable qui se replie sur elle-même lorsqu'elle est vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant pour les mains
Couleur Transparent
Forme Gel
Ingrédients actifs Alcool
Certifications/Conformité EN1500, EN12791, EN14476
Certifications / conformité (Europe) EN1500, EN12791, EN14476
Jetable Usage limité
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 6/Pk.
Volume (métrique) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol