Learn More
VEE GEE Densimètre à alcool
Code produit 17896563 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alcohol Range:
0 % à 20 %
105 % à 125 %
125 % à 145%
145 % à 165 %
165 à 185 %
185 à 206%
20 à 40 %
40 à 60 %
60 à 80%
75 % à 95 %
80 à 120 %
90 à 110 %
Incréments:
0,2 %/±0,2 %
0,2 %/±0,3 %
0,2 %/±0,4 %
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alcohol Range Incréments unitSize
17896563 75 % à 95 % 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17866523 165 à 185 % 0,2 %/±0,2 % 1 pièce
17896553 60 à 80% 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17826563 0 % à 20 % 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17896523 80 à 120 % 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17836563 40 à 60 % 0,2 %/±0,4 % 1 pièce
17806573 125 % à 145% 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17886563 90 à 110 % 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17886613 105 % à 125 % 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17886473 185 à 206% 0,2 %/±0,2 % 1 pièce
17876473 145 % à 165 % 0,2 %/±0,3 % 1 pièce
17836473 20 à 40 % 0,2 %/±0,4 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17896563 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 6613K
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vérifiez la teneur en alcool de vos spiritueux à base d’alcool éthylique à l’aide de notre densimètre à échelle Proof. Les tolérances correspondent à celles prévues par les spécifications IRS.
  • La plage d’alcool Proof diffère en fonction du modèle
  • Les spécifications IRS diffèrent en fonction du modèle
  • li>Étalonnage pour une utilisation à 15,5 °/60 °F
  • Longueur approx. : 305 mm
Spécification
Type Densimètre à alcool
Incréments 0,2 %/±0,3 %
Longueur (métrique) 30.5 cm
Description Densimètre à alcool, échelle Proof, spécification IRS, taille K
Matériau Verre
Temperature of Standardization 15,5 °C (60 °F)
Alcohol Range 75 % à 95 %