Learn More
VEE GEE Densimètre à alcool avec échelle Tralle et proof
Code produit 17886463 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30,5 cm
35,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17886463 30,5 cm 1 pièce
17816473 35,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17886463 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 66121
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vérifiez la teneur en alcool des spiritueux distillés à l’aide de notre densimètre à alcool avec des échelles Tralle et proof.
  • Remplissage de SafetyBLUE
  • Thermomètre : mesure de -10 à +100 °F
  • Tralle/Subdivisions proof/tolérance : 1 %/±1 %, 2 %/±2 %
  • Étalonnage pour une utilisation à 15,5 °/60 °F
  • Ne pas utiliser avec
Spécification
Type Densimètre à alcool
Incréments Tralle/Subdivisions proof/tolérance : 1 %/±1 %, 2 %/±2 %
Longueur (métrique) 30,5 cm
Comprend Thermomètre interne pour mesurer la température de la solution de -10 °F à +100 °F.
Temperature of Standardization 15,5 °C (60 °F)
Alcohol Range Plage Tralle/Proof : 0 à 100 %/0 à 200