Learn More
Karl Hecht™ Alcoomètre sans thermomètre
Code produit 10536162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10536162 260 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10536162 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 46170001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Pour déterminer le pourcentage d’alcool par volume dans les liquides.
  • Température de référence de 20 °C
  • Plage de 0 à 100 : 1 vol%
  • 1 % divisions par volume
  • Longueur de 260 mm
  • Avec balance de papier et lest en métal
Spécification
Type Densimètre à alcool
Longueur (métrique) 260 mm
Description Balance de papier
Temperature of Standardization 20°C