Learn More
Invitrogen™ Microbilles en latex aldéhyde / sulfate, 4 % p/v, 4 μm
Code produit 11544057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 mL
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11544057 15 mL 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11544057 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A37304
 Article restreint
En stock
Microbilles en latex aldéhyde / sulfate, 4 % p / v, 4 μm
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de la façon dont les chaînes en polystyrène s’arrangent dans la microbille, la surface est de caractère très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.
Ce latex aldéhyde / sulfate contient une abondance de groupes d’aldéhyde greffés à la surface de la particule de polymère. La densité élevée des groupes d’aldéhyde permet le couplage facile des protéines et d’autres matériaux aux particules de latex dans un processus en une seule étape. Les groupes de charge de sulfate sur les microsphères permettent la rétention de la stabilité pendant le processus de couplage covalent. En raison de la densité élevée des groupes polaires, ce latex possède une surface hydrophile.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
  • 25 tailles à choisir entre : 0,02 microns et 16 microns
  • 20 surfaces différentes : pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
  • Sans tensioactif : ultrapropre
  • Diverses quantités : de quantifications allant du millilitre à 500 litres.
    Principales applications des microsphères
  • Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
  • Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
  • Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
  • Immunoessais (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
    Plus d’informations
    Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage des microbilles sur la page d’application des microbilles de latex IDC sans surfactant.
    Nous fabriquerons des microsphères personnalisées pour vous.
    Si vous ne voyez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste en stock, nous fabriquerons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Type de produit Microbille en latex d’aldéhyde/sulfate
Gamme de produits IDC
Quantité 15 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Modification de surface Sulfate aldéhyde