Learn More
Aldicarbe, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aldicarb |
| CAS | 116-06-3 |
| Formule moléculaire | C7 H14 N2 O2 S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Propionaldehyde, 2-methyl-2-(methylthio)-, O-(methylcarbamoyl)oxime (8CI), 2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime, Aldicarb, NSC 379586, OMS 771, Temik, Temik 10G, Temik G 10, UC 21149 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| SMILES | CNC(=O)ON=CC(C)(C)SC |
| Nom IUPAC | N-metilcarbamato de [(2-metil-2-metilsulfanilpropilideno)amino] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.26 |
| Poids de la formule | 190.0776 |