Learn More
Acétate d'aldostérone 21, TRC
Code produit 30327435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327435 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327435 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5147101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aldosterone 21-Acetate
CAS 2827-21-6
Formule moléculaire C23H30O6
Quantité 1 mg
Synonyme Aldosterone 21-Monoacetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,18-epoxy-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
Formule InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h9,15-17,19-21,27H,3-8,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22-,23+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@]12C(O)O5
Nom IUPAC Acetato de [2-[(1R,2S,5S,6S,14R,15S,16S)-18-hidroxi-14-metil-11-oxo-17-oxapentaciclo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadec-9-en-2-il]-2-oxoetilo]
Poids moléculaire (g/mol) 402.48
Poids de la formule 402.2042