Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aldostérone, 98 %
Product Code. 10763724 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10763724 25 mg Flacon en verre 25mg
10723411 5 mg Flacon en verre 5mg
10195493 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10763724 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 215360250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
L’aldostérone, numéro CAS 52-39-1, est une hormone sécrétée par le cortex surrénal, qui régule l’équilibre électrolytique et hydrique en augmentant la rétention rénale de l’excrétion de sodium et de potassium.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’aldostérone est une hormone stéroïdale basée sur la prégnane produite par la section externe (zone glomérulée) du cortex surrénal dans la glande surrénale par l’action de l’aldostérone synthase (CYP 11B2)
Elle module l’équilibre électrolytique et hydrique en augmentant la rétention rénale de l’excrétion de sodium et de potassium.
Applications
L’aldostérone se lie aux récepteurs minéralocorticoïdes (MR ; NR3C2) et aux complexes MR-aldostérone qui régulent l’expression des gènes impliqués dans la rétention du sodium, la sécrétion de potassium et la réabsorption de l’eau, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle
In vitro, elle a été impliquée dans la pathogenèse de la glomérulopathie liée à l’obésité par l’activation de la signalisation Wnt / β-caténine dans les podocytes
L’aldostérone a été utilisée en association avec le sel pour induire une lésion rénale chez la souris
Elle est utilisée pour stimuler les cellules endothéliales sinusoïdales primaires du foie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52-39-1
Formule moléculaire C21H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Numéro MDL MFCD00051136
Clé InChI PQSUYGKTWSAVDQ-ZVIOFETBSA-N
Synonyme aldosterone, electrocortin, aldocortin, aldocorten, aldocortene, +-aldosterone, elektrocortin, d-aldosterone, reichstein x, 18-oxocorticosterone
CID PubChem 5839
ChEBI CHEBI:27584
Nom IUPAC (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17-2-hydroxyacétyl)-10-méthyl3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrène-13-carbaldéhyde
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4C(=O)CO)C=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Aldosterone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 6.0% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 mg
Beilstein 08, IV, 3491
Merck Index 15, 218
Conditions de rotation spécifiques + 155.00 (20.00°C c=0.1,CHCl3)
Rotation spécifique +150° to +162° (20°C, 589nm) (c=0.1, CHCl3)
Poids de la formule 360.45
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline