Learn More
Aldrin, TRC
Code produit 30319952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319952 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5210501MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aldrin
CAS 309-00-2
Formule moléculaire C12 H8 Cl6
Quantité 1 mg
Synonyme 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1α,4α,4aβ,5α,8α,8aβ)-, 1,4:5,8-Dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, endo,exo- (8CI), rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-exo-5,8-dimethanonaphthalene, 1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalene, Aldocit, Aldrex 25, Aldrex 40, Aldrin, Aldrine, Andrex, Andrex 40, Compound 118, ENT 15,949, HHDN, Kortofin, Octalene, SD 2794, Seedrin, Tatuzinho
Formule InChI InChI=1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-,10+,11-
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3[C@H]4C[C@H](C=C4)[C@H]3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Nom IUPAC (1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-rel-1,2,3,4,10,10-Hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno
Poids moléculaire (g/mol) 364.91
Poids de la formule 361.8757