Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alectinib, 95 %
Code produit 17130646 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17130646 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17130646 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 468081000
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alectinib
CAS 1256580-46-7
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C30H34N4O2
Poids de la formule 482,62