Learn More
Alendronate sodium hydrate, MedChemExpress
Description
Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alendronate sodium hydrate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 121268-17-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H18NNaO10P2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Alendronate MK 217 G-704650 Adronat |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 28.57 mg/mL (87.88 mM) |
| Afficher plus |