Learn More
Sel monosodique trihydraté d'acide alendronique, TRC
Code produit 30326671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5212501G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Formule moléculaire C4H12NO7P2.Na.3H2O
Quantité 1 g
Synonyme Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc
Formule InChI InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nom IUPAC sodio;(4-amino-1-hidroxi-1-fosfonobutil)-hidroxifosfinato;trihidrato
Poids moléculaire (g/mol) 325.12
Poids de la formule 325.0304