Learn More
Sel monosodique trihydraté d'acide alendronique, TRC
Code produit 30323879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323879 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323879 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA521250250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Formule moléculaire C4H12NO7P2.Na.3H2O
Quantité 250 mg
Synonyme Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc
Formule InChI InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nom IUPAC sodio;(4-amino-1-hidroxi-1-fosfonobutil)-hidroxifosfinato;trihidrato
Poids moléculaire (g/mol) 325.12
Poids de la formule 325.0304